Dichlorofen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12640.22
A12640.14
A12640.36
A12640.22EA
408
PLN
A12640.22
A12640.14
A12640.36
Dichlorofen 95%
Dichlorofen
Purity: 95%
CAS No.: 97-23-4
Molecular Formula: C13H10Cl2O2
Formula Weight: 269.13
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 1884514
Merck Reference: 14,3071
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002322
Formuła:
C₁₃H₁₀Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 389 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 172…176 °C Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002322 Numer CAS: 97-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-567-1 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3071 |