Drukuj
4-Chloro-3,5-dimetylofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 117 PLN
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Chloro-3,5-dimetylofenol 99%
4-Chloro-3,5-dimetylofenol
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. Wrzenia: 246 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 113…116 °C
Gęstość: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002324
Numer CAS: 88-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-793-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02194
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ