Drukuj
4-Chloro-3,5-dimetylofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
C38303-100G C38303-500G
SIALC38303-100GEA 144 PLN
SIALC38303-100G SIALC38303-500G
4-Chloro-3,5-dimetylofenol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3,5-dimetylofenol
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114…116 °C
Gęstość: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132 °C
Numer MDL: MFCD00002324
Numer CAS: 88-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-793-8
Klasyfikacja Merck : 13,02194