Drukuj
4-Chloro-3,5-dimetylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chloroksylenol
B21964.22 B21964.36
B21964.22EA 182 PLN
B21964.22 B21964.36
4-Chloro-3,5-dimetylofenol ≥98%
4-Chloro-3,5-dimetylofenol
Purity: 98+% CAS No.: 88-04-0 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: ca 246° Beilstein Reference: 1862539 Merck Reference: 14,2176 MDL No.: MFCD00002324
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼246 °C
Temp. topnienia: 112…116 °C
Gęstość: 1.364 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002324
Numer CAS: 88-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-793-8
Klasyfikacja Merck : 13,02194