6-Bromoheksanonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10400.06
A10400.09
A10400.06EA
733
PLN
A10400.06
A10400.09
6-Bromoheksanonitryl ≥97%
6-Bromoheksanonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 6621-59-6
Molecular Formula: Br(CH2)5CN
Formula Weight: 176.06
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂CN Temp. Wrzenia: 134…135 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,328 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013834 Numer CAS: 6621-59-6 Numer WE (dawny EINECS): 229-570-0 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...