Drukuj
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)methanol
331480050 331480250
ACRO331480050EA 344 PLN
ACRO331480050 ACRO331480250
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Formuła: C₇H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 106…111 °C
Numer MDL: MFCD00004618
Numer CAS: 2316-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-026-0
Klasyfikacja Merck : 12,01460
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %