4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B21669.14
B21669.22
B21669.36
B21669.14EA
259
PLN
B21669.14
B21669.22
B21669.36
4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
4-Bromo-2,6-xylenol
Purity: 99%
CAS No.: 2374-05-2
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1862399
MDL No.: MFCD00002314
Formuła:
C₈H₉BrO Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002314 Numer CAS: 2374-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-153-1 |