3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06
H30604.14
H30604.06EA
244
PLN
H30604.06
H30604.14
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 97
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 77771-03-0
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Boiling Point: 80°/0.5mm
MDL No.: MFCD00143093
Formuła:
C₇H₆BrFO MW: 205.03 Temp. Wrzenia: 80 °C (0.5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143093 Numer CAS: 77771-03-0 |