Drukuj
4-Bromo-3,5-ksylenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 372 PLN
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-ksylenol 99%
4-Bromo-3,5-ksylenol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002315
Numer CAS: 7463-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-255-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %