4-Bromo-3,5-ksylenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
B21684.06
B21684.14
B21684.06EA
315
PLN
B21684.06
B21684.14
4-Bromo-3,5-ksylenol ≥99%
4-Bromo-3,5-ksylenol
Purity: 99%
CAS No.: 7463-51-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2207127
MDL No.: MFCD00002315
Formuła:
C₈H₉BrO Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 113…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002315 Numer CAS: 7463-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-255-8 |