Drukuj
4-Amino-m-krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
144894-25G 144894-5G
SIAL144894-25GEA 658 PLN
SIAL144894-25G SIAL144894-5G
4-Amino-m-krezol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-m-krezol
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 177…179 °C
Numer MDL: MFCD00007871
Numer CAS: 2835-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-621-2