Drukuj
4-Amino-m-krezol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
163200500 163202500
ACRO163200500EA 220 PLN
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-krezol 99+%
4-Amino-m-krezol
Formuła: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Temp. topnienia: 176…180 °C
Numer MDL: MFCD00007871
Numer CAS: 2835-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-621-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %