4-Amino-m-krezol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23152.14
B23152.22
B23152.14EA
362
PLN
B23152.14
B23152.22
4-Amino-m-krezol 98%
4-Amino-m-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 2835-99-6
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 176-179°
Beilstein Reference: 2078803
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007871
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 176…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007871 Numer CAS: 2835-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-621-2 ADR: 9,III |