Drukuj
5-Amino-o-krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
225088-25G 225088-5G
SIAL225088-25GEA 359 PLN
SIAL225088-25G SIAL225088-5G
5-Amino-o-krezol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-o-krezol
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162 °C
Numer MDL: MFCD00043922
Numer CAS: 2835-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-618-6