N,N-Dietylopropano-1,3-diamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Formuła:
C₇H₁₈N₂ Temp. Wrzenia: 168…171 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0,826 Temp. Zapłonu: 51 °C (124 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008218 Numer CAS: 104-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-236-4 Jednostka: 2684 ADR: 3,III |