Drukuj
2-Amino-p-krezol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
163212500 163210500
ACRO163212500EA 388 PLN
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-krezol 97%
2-Amino-p-krezol
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 134…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007699
Numer CAS: 95-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-457-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %