6-Amino-m-krezol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
B23560.09
B23560.18
B23560.09EA
227
PLN
B23560.09
B23560.18
6-Amino-m-krezol 98%
6-Amino-m-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 2835-98-5
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 386144
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 155…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007693 Numer CAS: 2835-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-620-7 |