Drukuj
N,N-Dietyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
8.03215.0005EA 105 PLN
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
N,N-Dietyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 146
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 36
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008176
Numer CAS: 100-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-844-7
Jednostka: 2685
ADR: 8 (3) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C