Drukuj
N,N-Dietyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
MQ100
112720-100G 112720-5G
SIAL112720-100GEA 228 PLN
SIAL112720-100G SIAL112720-5G
N,N-Dietyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 146
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 36
Numer MDL: MFCD00008176
Numer CAS: 100-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-844-7
Jednostka: 2685
ADR: 8 II