Drukuj
N,N-Dietyloetylenodiamina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
150701000 150705000
ACRO150701000EA 212 PLN
ACRO150701000 ACRO150705000
N,N-Dietyloetylenodiamina 98+%
N,N-Dietyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 146
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Numer MDL: MFCD00008176
Numer CAS: 100-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-844-7
Jednostka: 2685
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %