N,N-Dietyloetylenodiamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
A19636.22
A19636.36
A19636.22EA
296
PLN
A19636.22
A19636.36
N,N-Dietyloetylenodiamina 99%
N,N-Dietyloetylenodiamina
Purity: 99%
CAS No.: 100-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₆N₂ MW: 116.21 g/mol Temp. Wrzenia: 145…147 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 0.825 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008176 Numer CAS: 100-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-844-7 Jednostka: 2685 ADR: 8 II |