Drukuj
1,5-Diamino-2-metylopentan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methyl-1,5-diaminopentane, 2-Methylpentane-1,5-diamine, 1,5-Diamino-2-methylpentane, 2-Methyl-1,5-pentanediamine
MQ200
329665-25ML 329665-1L
SIAL329665-25MLEA 243 PLN
SIAL329665-25ML SIAL329665-1L
1,5-Diamino-2-metylopentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Diamino-2-metylopentan
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60…–50 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80
Numer MDL: MFCD00013460
Numer CAS: 15520-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 239-556-6