Kwas 1,4-fenylodiboronowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24064.03
B24064.06
B24064.14
B24064.03EA
338
PLN
B24064.03
B24064.06
B24064.14
Kwas 1,4-fenylodiboronowy 96%
Kwas 1,4-fenylodiboronowy
Purity: 96%
CAS No.: 4612-26-4
Molecular Formula: C6H8B2O4
Formula Weight: 165.75
Melting Point:
Formuła:
C₆H₈B₂O₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236018 Numer CAS: 4612-26-4 |