6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-5-nitro-3-xylene
B25205.06
B25205.14
B25205.22
B25205.06EA
344
PLN
B25205.06
B25205.14
B25205.22
6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
6-Nitro-2,4-xylenol
Purity: 98%
CAS No.: 14452-34-7
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD00191633
Formuła:
C₈H₉NO₃ Temp. topnienia: 68…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191633 Numer CAS: 14452-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-436-0 |