4-Nitro-2,6-ksylenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
A15472.06
A15472.14
A15472.06EA
450
PLN
A15472.06
A15472.14
4-Nitro-2,6-ksylenol ≥98%
4-Nitro-2,6-ksylenol
Purity: 98%
CAS No.: 2423-71-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: ca 168° dec.
Beilstein Reference: 1873275
Formuła:
C₈H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007339 Numer CAS: 2423-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-353-9 |