2,6-Dimetoksy-p-krezol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
B21801.14
B21801.22
B21801.14EA
525
PLN
B21801.14
B21801.22
2,6-Dimetoksy-p-krezol ≥97%
2,6-Dimetoksy-p-krezol
Purity: 97%
CAS No.: 6638-05-7
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 144…146 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 36…42 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017289 Numer CAS: 6638-05-7 Numer WE (dawny EINECS): 229-641-6 |