Glutaronitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 544-13-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -29°
Boiling Point: 286-288°
Beilstein Reference: 1738385
Merck Reference: 14,4474
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001970
Formuła:
C₅H₆N₂ Temp. Wrzenia: 286…288 °C Temp. topnienia: –29 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 112 °C (234 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001970 Numer CAS: 544-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-861-6 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4474 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...