3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dibromo-5-hydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dibromo-4-hydroxytoluene, 3,5-Dibromo-4-methylphenol
L00660.03
L00660.06
L00660.03EA
638
PLN
L00660.03
L00660.06
3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
3,5-Dibromo-p-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 13979-81-2
Molecular Formula: C7H6Br2O
Formula Weight: 265.94
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 2249692
Formuła:
C₇H₆Br₂O MW: 265.93 g/mol Temp. topnienia: 106…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013968 Numer CAS: 13979-81-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-763-6 |