3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14709.06
A14709.14
A14709.22
A14709.06EA
415
PLN
A14709.06
A14709.14
A14709.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 88-26-6
Molecular Formula: C15H24O2
Formula Weight: 236.36
Melting Point: 138-141°
Boiling Point: 214°/40mm
MDL No.: MFCD00017254
Formuła:
C₁₅H₂₄O₂ Temp. Wrzenia: 214 °C (40 mmHg) Temp. topnienia: 138…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017254 Numer CAS: 88-26-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-815-6 |