(±)-1,2-Oktanodiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
L08031.09
L08031.18
L08031.09EA
283
PLN
L08031.09
L08031.18
(±)-1,2-Oktanodiol ≥97%
(±)-1,2-Oktanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 1117-86-8
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 28-34°
Boiling Point: 131-133°/10mm
Beilstein Reference: 1719619
MDL No.: MFCD00010738
Formuła:
C₈H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 131…133 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 28…34 °C Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010738 Numer CAS: 1117-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-254-7 |