Drukuj
(±)-1,2-Oktanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
M-Clarity™ quality level = MQ200
213705-10G 213705-50G
SIAL213705-10GEA 145 PLN
SIAL213705-10G SIAL213705-50G
(±)-1,2-Oktanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Oktanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Numer MDL: MFCD00010738
Numer CAS: 1117-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-254-7