Drukuj
(±)-1,2-Oktanodiol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
200140100 200140500
ACRO200140100EA 211 PLN
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Oktanodiol 98+%
(±)-1,2-Oktanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…31 °C
Temp. Zapłonu: 138 °C
Numer MDL: MFCD00010738
Numer CAS: 1117-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-254-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %