Drukuj
toluen-3,4-ditiol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
421180010 421180050
ACRO421180010EA 351 PLN
ACRO421180010 ACRO421180050
toluen-3,4-ditiol 95%
toluen-3,4-ditiol
Formuła: C₇H₈S₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (84 mmHg)
Temp. topnienia: 27 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004844
Numer CAS: 496-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-828-3
Jednostka: 2810
Klasyfikacja Merck : 12,09669
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %