Drukuj
N,N'-Dietyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
126942-25G 126942-5G
SIAL126942-25GEA 887 PLN
SIAL126942-25G SIAL126942-5G
N,N'-Dietyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N'-Dietyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 152…153 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009033
Numer CAS: 111-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-902-4
Jednostka: 2685
ADR: 8,II