Drukuj
2,2'-(etylenodioksy)dietanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
139590010 139590025 139590100
ACRO139590010EA 342 PLN
ACRO139590010 ACRO139590025 ACRO139590100
2,2'-(etylenodioksy)dietanol 99%
2,2'-(etylenodioksy)dietanol
Formuła: C₆H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002880
Numer CAS: 112-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-953-2
Klasyfikacja Merck : 12,09802
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %