Drukuj
2,2'-(etylenodioksy)dietanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
95126-100ML-F 95126-500ML-F
SIAL95126-100ML-FEA 238 PLN
SIAL95126-100ML-F SIAL95126-500ML-F
2,2'-(etylenodioksy)dietanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-(etylenodioksy)dietanol
Formuła: C₆H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002880
Numer CAS: 112-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-953-2
Klasyfikacja Merck : 12,09802