Drukuj
2,2'-(etylenodioksy)dietanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T59455-1L T59455-2.5L T59455-25ML
SIALT59455-1LEA 261 PLN
SIALT59455-1L SIALT59455-2.5L SIALT59455-25ML
2,2'-(etylenodioksy)dietanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-(etylenodioksy)dietanol
Formuła: C₆H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002880
Numer CAS: 112-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-953-2
Klasyfikacja Merck : 12,09802