2,2'-(etylenodioksy)dietanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
Purity: 99%
CAS No.: 112-27-6
Molecular Formula: C6H14O4
Formula Weight: 150.17
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.125
Refractive Index: 1.4555
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 284-288°
Beilstein Reference: 969357
Merck Reference: 14,9670
MDL No.: MFCD00002880
Formuła:
C₆H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 284…288 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1,125 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002880 Numer CAS: 112-27-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-953-2 Klasyfikacja Merck : 14,9670 |