Drukuj
2-(2-Metoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03128.1000 8.03128.2500
8.03128.1000EA 148 PLN
8.03128.1000 8.03128.2500
2-(2-Metoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Metoksyetoksy)etanol
Formuła: C₅H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 193 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002871
Numer CAS: 111-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-906-6
Klasyfikacja Merck : 12,06116
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 190 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4264 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 16.1 %(V)
Density 1.018 - 1.022 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation number 900