Drukuj
2-(2-Metoksyetoksy)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,6-Dioksaheptan-1-ol, Eter monometylowy glikolu dietylenowego
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 220 PLN
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
2-(2-Metoksyetoksy)etanol 99%
2-(2-Metoksyetoksy)etanol
Formuła: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 194 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002871
Numer CAS: 111-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-906-6
Klasyfikacja Merck : 12,06116
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA