2-(2-Metoksyetoksy)etanol 98 Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,6-Dioksaheptan-1-ol, Eter monometylowy glikolu dietylenowego
Stabilizacja:
BHT
A16063.0F
A16063.AP
A16063.0FEA
507
PLN
A16063.0F
A16063.AP
2-(2-Metoksyetoksy)etanol 98 Stabilised
2-(2-Metoksyetoksy)etanol
Stabilized with 50-150mg/kg BHT
Purity: 98%
CAS No.: 111-77-3
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Light
Melting Point: -70°
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1697812
Merck Reference: 14,6037
MDL No.: MFCD00002871
Formuła:
C₅H₁₂O₃ MW: 120.15 g/mol Temp. Wrzenia: 194 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1.010 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002871 Numer CAS: 111-77-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-906-6 Klasyfikacja Merck : 14,6037 |