Drukuj
(S)-(-)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-(-)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (-)-Citronellal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal
M-Clarity™ quality level = MQ100
373753-1G 373753-5G
SIAL373753-1GEA 420 PLN
SIAL373753-1G SIAL373753-5G
(S)-(-)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Citronellal
Formuła: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 84
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00075588
Numer CAS: 5949-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-707-9