Drukuj
(S)-(-)-ß-Cytronelol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
MQ100
303488-1G 303488-5G
SIAL303488-1GEA 242 PLN
SIAL303488-1G SIAL303488-5G
(S)-(-)-ß-Cytronelol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-ß-Cytronelol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Gęstość: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00063214
Numer CAS: 7540-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-415-7