Drukuj
(S)-(-)-ß-Cytronelol zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
MQ200
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
8.18378.0025EA 494 PLN
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
(S)-(-)-ß-Cytronelol zS, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-ß-Cytronelol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Gęstość: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063214
Numer CAS: 7540-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-415-7
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 109 - 111 °C (13 hPa)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4562 (20 °C, 589 nm)
Density 0.855 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
Hill Formula C10H20O