Drukuj
(S)-(-)-ß-Cytronelol, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
MQ100
27483-1ML-F 27483-5ML-F
27483-1ML-FEA 433 PLN
27483-1ML-F 27483-5ML-F
(S)-(-)-ß-Cytronelol, Supelco®
(S)-(-)-ß-Cytronelol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Gęstość: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00063214
Numer CAS: 7540-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-415-7