Chlorek (4-fluorofenylo)octowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19235.06
L19235.14
L19235.06EA
1090
PLN
L19235.06
L19235.14
Chlorek (4-fluorofenylo)octowy ≥97%
Chlorek (4-fluorofenylo)octowy
Purity: 97%
CAS No.: 459-04-1
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 60°/8mm
Beilstein Reference: 972148
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00674181
Formuła:
(C₆H₄F)CH₂COCl Temp. Wrzenia: 60 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,259 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00674181 Numer CAS: 459-04-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |