Drukuj
Chlorek (4-fluorofenylo)octowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 230 PLN
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
Chlorek (4-fluorofenylo)octowy 98%
Chlorek (4-fluorofenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄F)CH₂COCl
Temp. Wrzenia: 60 °C (8 mmHg)
Gęstość: 1,259 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674181
Numer CAS: 459-04-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %