Drukuj
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 157 PLN
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Formuła: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Temp. Wrzenia: 85 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,292 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00037111
Numer CAS: 25026-34-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-571-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %