(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12530.09
A12530.18
A12530.30
A12530.09EA
353
PLN
A12530.09
A12530.18
A12530.30
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 25026-34-0
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₄Cl)CH₂COCl Temp. Wrzenia: 112…114 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,292 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037111 Numer CAS: 25026-34-0 Numer WE (dawny EINECS): 246-571-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |