Drukuj
1,4-Dibromobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,4-Dibromobenzene-d4, 1,4-Dibromobenzene-[²H₄]
M-Clarity™ quality level = MQ100
366560-1G 366560-5G
SIAL366560-1GEA 564 PLN
SIAL366560-1G SIAL366560-5G
1,4-Dibromobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobenzene-[D₄]
Formuła: C₆D₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 219…221 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 88…90 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045021
Numer CAS: 4165-56-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III